Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ FC Mix bloduppsamlingsrör
Kapacitet (metrisk):
3 mL
Stängningsfärg:
Rosa med svart ring
Beskrivning
- Tillverkad av praktiskt taget okrossbar PET plast
- Optiskt klar som glas
- Effektiv glykolyshämning för exakt bestämning av blodsockerhalten
- Pulvertillsatser säkerställer inga utspädningseffekter
- Förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Natriumfluorid, Natrium EDTA |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Stängningsfärg | Rosa med svart ring |
| Rörstorlek | 13 mm x 75 mm |
| För användning med (applikation) | Blodsockeranalys |
| Etiketttyp | Genomskinlig |