Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin blodprovtagningsrör
Produktkod. 10080348
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
6 ml
9 ml
Tillsats:
Litiumheparin
Natriumheparin
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Tillsats
10080348 9 ml Natriumheparin
13038682 2 ml Litiumheparin
13048762 6 ml Litiumheparin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10080348 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 455051
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
VACUETTE™ Heparin blodprovsrör har en grön topp och innehåller spraytorkat litium-, natrium- eller ammoniumheparin på innerväggarna och används inom klinisk kemi, immunologi och serologi. Det antikoagulerande heparinet aktiverar antitrombin, som blockerar koaguleringskaskaden och därmed producerar ett helblods-/plasmaprov.
  • Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
  • För uppsamling av venusblod
  • Används främst för att ta blod för kemi och immunkemitestning
  • Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
  • Ger förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
  • VACUETTE™ Litium-heparin-bloduppsamlingsrör finns också med en gelseparator
  • Heparinrör från Greiner Bio-One finns i: LH Lithium Heparin, LH Litium Heparin Sep och NH Sodium Heparin.
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bloduppsamlingsrör
Tillsats Natriumheparin
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Icke-räfflade dragkåpa
Kapacitet (metrisk) 9 ml
För användning med (utrustning) VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar
Stängningsfärg Grön med svart ring
Höjd (metrisk) 100 mm
Rörstorlek 16 x 100 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm