Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin blodprovtagningsrör
Beskrivning
VACUETTE™ Heparin blodprovsrör har en grön topp och innehåller spraytorkat litium-, natrium- eller ammoniumheparin på innerväggarna och används inom klinisk kemi, immunologi och serologi. Det antikoagulerande heparinet aktiverar antitrombin, som blockerar koaguleringskaskaden och därmed producerar ett helblods-/plasmaprov.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venus blood collection
- Primarily used for drawing blood for chemistry and immunochemistry testing
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- VACUETTE™ Lithium Heparin Blood Collection Tubes are also available with a gel separator
- Heparin tubes from Greiner Bio-One are available in: LH Lithium Heparin, LH Lithium Heparin Sep and NH Sodium Heparin.
- CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blood Collection Tube |
| Tillsats | Litiumheparin |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterile |
| Förslutningstyp | Icke-räfflad draglock |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (utrustning) | VACUETTE™ Blood Collection Needles |
| Stängningsfärg | Green with Black Ring |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |
| Visa mer |