Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin blodprovtagningsrör
Produktkod. 13048762
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
6 ml
9 ml
Tillsats:
Litiumheparin
Natriumheparin
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Tillsats
13048762 6 ml Litiumheparin
10080348 9 ml Natriumheparin
13038682 2 ml Litiumheparin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13048762 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 456088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3985.00 SEK
    3134.68 SEK / Paket med 1200
    Save 850.32 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
VACUETTE™ Heparin blodprovsrör har en grön topp och innehåller spraytorkat litium-, natrium- eller ammoniumheparin på innerväggarna och används inom klinisk kemi, immunologi och serologi. Det antikoagulerande heparinet aktiverar antitrombin, som blockerar koaguleringskaskaden och därmed producerar ett helblods-/plasmaprov.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venus blood collection
  • Primarily used for drawing blood for chemistry and immunochemistry testing
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • VACUETTE™ Lithium Heparin Blood Collection Tubes are also available with a gel separator
  • Heparin tubes from Greiner Bio-One are available in: LH Lithium Heparin, LH Lithium Heparin Sep and NH Sodium Heparin.
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blood Collection Tube
Tillsats Litiumheparin
Material PET
Sterilitet Sterile
Förslutningstyp Icke-räfflad draglock
Kapacitet (metrisk) 6 ml
För användning med (utrustning) VACUETTE™ Blood Collection Needles
Stängningsfärg Green with Black Ring
Höjd (metrisk) 100 mm
Rörstorlek 13 x 100 mm
För användning med (applikation) Blood Collection
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm