Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin blodprovtagningsrör
Kapacitet (metrisk):
9 ml
Förslutningstyp:
Icke-räfflade dragkåpa
Tillsats:
Natriumheparin
Beskrivning
VACUETTE™ Heparin blodprovsrör har en grön topp och innehåller spraytorkat litium-, natrium- eller ammoniumheparin på innerväggarna och används inom klinisk kemi, immunologi och serologi. Det antikoagulerande heparinet aktiverar antitrombin, som blockerar koaguleringskaskaden och därmed producerar ett helblods-/plasmaprov.
- Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
- För uppsamling av venusblod
- Används främst för att ta blod för kemi och immunkemitestning
- Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
- Ger förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
- VACUETTE™ Litium-heparin-bloduppsamlingsrör finns också med en gelseparator
- Heparinrör från Greiner Bio-One finns i: LH Lithium Heparin, LH Litium Heparin Sep och NH Sodium Heparin.
- CE-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bloduppsamlingsrör |
| Tillsats | Natriumheparin |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Icke-räfflade dragkåpa |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| För användning med (utrustning) | VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar |
| Stängningsfärg | Grön med svart ring |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Rörstorlek | 16 x 100 mm |
| Visa mer |