Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprovsrör
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
9 ml
Stängningsfärg:
Lavendel med svart ring
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
16 mm
Förslutningstyp:
Säkerhetsdragkåpa
Säkerhetsdraglock
Säkerhetsvridlock
Beskrivning
VACUETTE™ EDTA-blodprovtagningsrör används för bestämning i EDTA-helblod för hematologi. Finns med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator och K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rör innehåller tri-kalium K3EDTA som blockerar koagulationskaskaden.
- Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
- För uppsamling av venöst blod
- Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
- Förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
- Främst inom hematologi
- Innerväggen är belagd med spraytorkad K 2 EDTA som fungerar som en antikoagulant, binder kalciumjoner och avbryter koaguleringskaskaden
- K 2 EDTA blodprovsrör med gelavskiljare och K 3 EDTA blodprovsrör finns tillgängliga
- Rosa kepsar för immunhematologi finns också
- CE-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bloduppsamlingsrör |
| Tillsats | K 3 EDTA |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Säkerhetsdragkåpa |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (utrustning) | VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar |
| Stängningsfärg | Lavendel med svart ring |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: EDTA K3