Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprovsrör
Produktkod. 15462520
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
9 ml
Stängningsfärg:
Lavendel med svart ring
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
16 mm
Förslutningstyp:
Säkerhetsdragkåpa
Säkerhetsvridlock
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Diameter (metrisk) Yttre Förslutningstyp
15462520 4 ml Lavendel med svart ring 13 mm Säkerhetsdragkåpa
10081844 9 ml Lavendel med svart ring 16 mm Säkerhetsvridlock
15427650 4 ml Lavendel med svart ring 13 mm Säkerhetsdragkåpa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15462520 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.23 SEK
    79.74 SEK / Paket med 50
    Save 147.49 SEK
    64% Av
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
VACUETTE™ EDTA-blodprovtagningsrör används för bestämning i EDTA-helblod för hematologi. Finns med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator och K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rör innehåller tri-kalium K3EDTA som blockerar koagulationskaskaden.
  • Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
  • För uppsamling av venöst blod
  • Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
  • Förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
  • Främst inom hematologi
  • Innerväggen är belagd med spraytorkad K 2 EDTA som fungerar som en antikoagulant, binder kalciumjoner och avbryter koaguleringskaskaden
  • K 2 EDTA blodprovsrör med gelavskiljare och K 3 EDTA blodprovsrör finns tillgängliga
  • Rosa kepsar för immunhematologi finns också
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bloduppsamlingsrör
Tillsats K 3 EDTA
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Säkerhetsdragkåpa
Kapacitet (metrisk) 4 ml
För användning med (utrustning) VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar
Stängningsfärg Lavendel med svart ring
Höjd (metrisk) 75 mm
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • VACUETTE K3E K3EDTA Blood Collection Tube
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA K3