Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprovsrör
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
9 ml
Stängningsfärg:
Lavendel med svart ring
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
16 mm
Förslutningstyp:
Säkerhetsdragkåpa
Säkerhetsdraglock
Säkerhetsvridlock
Beskrivning
VACUETTE™ EDTA-blodprovtagningsrör används för bestämning i EDTA-helblod för hematologi. Finns med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator och K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rör innehåller tri-kalium K3EDTA som blockerar koagulationskaskaden.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venous blood collection
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- Primarily in hematology
- Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
- K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
- Pink caps for immunohematology are also available
- CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blood Collection Tube |
| Tillsats | K3 EDTA |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterile |
| Förslutningstyp | Säkerhetsdraglock |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| För användning med (utrustning) | VACUETTE™ Blood Collection Needles |
| Stängningsfärg | Lavendel med svart ring |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Rörstorlek | 13 x 100 mm |
| Visa mer |