Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette™ LH blodprovsrör
Produktkod. 13038652
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
Stängningsfärg:
Grön med gul ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
13038652 50 pmol RNA per reaktion Grön med gul ring Paket med 1200
1 options
Produktkod. 13038652 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 SEK
    2938.76 SEK / Paket med 1200
    Save 961.24 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Vacuette™ Blodprovsrör har satt standarden på dagens marknad. De ger förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klara som glas.
  • Tillverkad av praktiskt taget okrossbar PET plast
  • Optiskt klar som glas
  • För kliniska blodkemiska analyser
  • Belagd på insidan av väggen med spraytorkat litiumheparin som antikoagulant för att blockera koaguleringskaskaden.
  • Förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Litium Heparin
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvtopp
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Stängningsfärg Grön med gul ring
Rörstorlek 13 mm x 75 mm