Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette Low Draw Volume Tube
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vacuette Tube |
| Tillsats | K2 EDTA |
| Sterilitet | Sterile |
| Förslutningstyp | Cap |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Stängningsfärg | Lavendel |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |
| För användning med (applikation) | For the examin ation of whole blood in haematology |