Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette™ Låg volym bloduppsamlingsrör
Produktkod. 15393831
Change view
Stängningsfärg:
Lavendel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Produktkod. Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15393831 Lavendel Paket med 1200
1 options
Produktkod. 15393831 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2584.59 SEK
    2351.01 SEK / Paket med 1200
    Save 233.58 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Bloduppsamlingsrör för låg volym
Tillsats K 2 EDTA
Material PET
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Stängningsfärg Lavendel
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
compliance-icons
Produktbeteckning
  • VACUETTE K2E K2EDTA Sep Blood Collection Tube
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylendiaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate K2EDTA