Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Glukosblodsamlingsrör
Produktkod. 16524500
Change view
Tillsats:
FC Mix
Stängningsfärg:
Rosa
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Kvantitet:
1200: 50/Förp. 24-pack
Produktkod. Tillsats Stängningsfärg Kapacitet (metrisk) Kvantitet
16524500 FC Mix Rosa 2 ml 1200: 50/Förp. 24-pack
1 options
Produktkod. 16524500 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 SEK
    4310.18 SEK / Paket med 1200
    Save 1169.82 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
VACUETTE™ Glukosuppsamlingsrör är idealiska för glukosbestämning. De innehåller natriumfluorid som stabilisator med val av kaliumoxalat, K3EDTA eller natriumheparin som antikoagulant. FC Mix-röret VACUETTE™ möjliggör exakt mätning av blodsockernivån i in vivo, vilket gör det särskilt lämpligt för diagnos av diabetes mellitus.
  • Rören levereras i paket om 50 stycken
  • Finns med kaliumoxalat, K3EDTA eller natriumheparin som antikoagulant
  • Tillverkad av praktiskt taget obrytbar PET plast
  • De ger förbättrad säkerhet och hygien under provinsamling med fördelen att vara glasklara
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats FC Mix
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Push Cap
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Rosa
Kvantitet 1200: 50/Förp. 24-pack
För användning med (applikation) Blodinsamling
Längd (metrisk) 75 mm
Beskrivning FC Mix-tuber innehåller citrat/citritsyrabuffert som sänker pH-värdet i provet omedelbart efter blodprovtagning och den faktiska in vivo-nivån stabiliseras från början. Tuben är optimal för diagnos av diabetes mellitus och graviditetsdiabetes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • VACUETTE® Rör FC Mix
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.