Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Lavendel Cap-Vit Ring, K2E K2EDTA, Steril
Beskrivning
- Innerväggen är belagd med spraytorkad K2E K2EDTA som antikoagulant för att binda kalciumjoner och avbryta koaguleringskaskaden.
- Innerväggen är belagd med spraytorkad K2E K2EDTA som antikoagulant för att binda kalciumjoner och avbryta koaguleringskaskaden.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vacuette Rör |
| Tillsats | K 2 EK 2 EDTA |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Stängningsfärg | Lavendel med vit ring |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |