Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Green Cap, Green Ring, Sodium Heparin, Sterile
Beskrivning
- Inner wall is coated with spray-dried sodium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blood Collection Tube |
| Tillsats | Sodium Heparin |
| Sterilitet | Sterile |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Stängningsfärg | Grön med grön ring |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |