Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Lavender Cap, Black Ring, K2E K2EDTA, Sterile
Produktkod. 13048742
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Stängningsfärg:
Lavendel
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg
13048742 6 ml Lavendel
1 options
Produktkod. 13048742 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 456023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3913.83 SEK
    3134.68 SEK / Paket med 1200
    Save 779.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Innerväggen är täckt med antikoagulant som binder kalciumjoner och avbryter koagulering.
  • Innerväggen täcks med spraytorkad K2E K2EDTA som antikoagulant för att binda kalciumjoner och bryta koaguleringskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vacuette Provrör
Tillsats K2 EK 2 EDTA
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Stängningsfärg Lavendel
Längd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm