Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Röd Keps, Svart Ring, CAT Serum Clot Activator, Steril
Produktkod. 15402540
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Stängningsfärg:
Röd med svart ring
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg
15402540 3 ml Röd med svart ring
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15402540 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.92 SEK
    106.12 SEK / Paket med 50
    Save 10.80 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Innehåller innervägg belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar för att aktivera koagulering.
  • Serumrörets innervägg är speciellt belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar, som aktiverar koaguleringsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vacuette Rör
Tillsats CAT Serum Clot Activator
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Stängningsfärg Röd med svart ring
Längd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm