Läs mer
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Röd Cap-Gul Ring, CAT Serum Separator Clot Activator, Steril
Produktkod. 10060704
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10060704 2,5 ml
1 options
Produktkod. 10060704 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.40 SEK
    122.45 SEK / Paket med 50
    Save 95.95 SEK
    43% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller innervägg belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar för att aktivera koagulering och en separatorgel för att separera serum och blodkroppar.
  • Serumrörets innervägg är speciellt belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar, som aktiverar koaguleringsprocessen.
  • Serumseparatorrör innehåller en separatorgel i botten av röret; under centrifugering bildar denna gel en stabil barriär mellan serumet och blodkropparna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vacuette Rör
Tillsats CAT Serum Sep Clot Activator/Gel Separator
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Stängningsfärg Röd med gul ring
Längd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm