Läs mer
Greiner Bio-One VacuetteTube
Produktkod. 10667505
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2,5 ml
4 ml
Stängningsfärg:
Grön
Lavendel
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg
10667505 4 ml Grön
10607344 50 pmol RNA per reaktion Lavendel
10247597 2,5 ml Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10667505 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3112.11 SEK
    2938.76 SEK / Paket med 1200
    Save 173.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Greiner Bio-One VacuetteTube, Kapacitet: 4 ml, stängningsfärg: Vit, stängningstyp: Keps, steril, diameter inuti: 13 mm, höjd: 75 mm, Vacuette Rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vacuette Rör
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Lock
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Stängningsfärg Grön
Höjd (metrisk) 75 mm