Läs mer
Buerkle™ VacuMan™ Vakuum- eller tryckpump
Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Aluminium
Polypropen, PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Underhållsfri
- Självsmörjande
- Huvudsakligen korrosionsbeständig
- Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter
- Tillgänglig i PVC eller aluminium för tung användning
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | -850 Mbar |
| Inkluderar | Tryckmätare |
| Material | Aluminium |
| Flödeshastighet | 16 ml/slag |
| För användning med | Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter |
| Pumptyp | Vakuumpump |
| Antal pumphuvuden | 1 |
| Motståndsegenskaper | Korrosionsbeständig |
| Användningsområden | Vakuumfiltrering, provtagning, bortledning av exsickatorer |
| Maximalt tryck | +2 bar |