Läs mer
Buerkle™ VacuMan™ Vakuum- eller tryckpump
Produktkod. p-8002884 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Aluminium
Polypropen, PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Ytterligare provtagningsvolymer tillgängliga på begäran!
Produktkod. 10250322
Brand: Buerkle™ 56202180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytterligare provtagningsvolymer tillgängliga på begäran!
Handpumpen kan manövreras med en hand för att skapa ett vakuum eller tryck, oberoende av en strömförsörjning (t.ex. vakuumfiltrering, provtagning, avledning av exsickatorer).
  • Underhållsfri
  • Självsmörjande
  • Huvudsakligen korrosionsbeständig
  • Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter
  • Tillgänglig i PVC eller aluminium för tung användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum -850 Mbar
Inkluderar Tryckmätare
Material Polypropen, PVC
Flödeshastighet 16 ml/slag
För användning med Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter
Pumptyp Vakuumpump
Antal pumphuvuden 1
Motståndsegenskaper Korrosionsbeständig
Användningsområden Vakuumfiltrering, provtagning, bortledning av exsickatorer
Maximalt tryck +2 bar