Läs mer
Integra Biosciences™ VACUSAFE aspirationssystem
Produktkod. 10396852
Change view
Flödeshastighet:
8 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10396852 8 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10396852 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 158300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35819.60 SEK
    30715.96 SEK / Paket med 1
    Save 5103.64 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använd detta aspirationssystem för säker kassering av biologiska vätskor. Integra Biosciences™ VACUSAFE aspirationssystem är en kompakt, allt-i-ett-laboratorievakuumpump, som ger ett säkert och effektivt sätt att samla upp och innehålla biologiskt flytande avfall.
  • Gör det möjligt för laboratorier för biosäkerhet nivå 1, 2 och 3 att följa de stränga användarsäkerhetsriktlinjerna för hantering av kontaminerade lösningar
  • Maximerar produktiviteten och minimerar buller och driftsbesvär
  • Utrustad med vakuumkällaskydd, en spricksäker flaska och ett säkert stativ som håller flaskan på plats
  • Inkluderar integrerad vakuumpump, komplett med uppsamlingsflaska, flaskhandtag, slangset med filter, strömadapter och VACUBOY handmanöverdon (155 510).
  • 3 liters flaska (säkerhetsbelagt glas)
  • Nivådetektering och lock med snabbkopplingar (PVDF)
  • Självstängande kopplingar för att undvika läckage av droppar eller aerosoler
  • Allt-i-ett-systemet innehåller alla nödvändiga komponenter
  • Enkel drift– slå bara på, ställ in önskat vakuum och börja arbeta
  • Integrerad pump/ventil stängs av automatiskt när vakuum etableras i flaskan
  • Ljudet från den integrerade pumpen är långt under 65 dB(A)
  • Snabba slanganslutningar påskyndar borttagning av flaskor
Specifikationer
Inkluderar 2 l glasflaska, lock med snabbkopplingar och nivådetektering, slangsats med filter, strömadapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz, VACUBOY-handkontrollenhet med 1-kanals SS-adapter 40 mm
Beskrivning VacuSafe Comfort är designad för aspiration, kassering eller filtrering av biologiska/kemiska vätskor på ett rent och professionellt sätt.
Flödeshastighet 8 l/min.
Maximalt tryck -300 till -600 mbar (justerbar)