Läs mer
Integra Biosciences™ Vacusafe™ komfortaspirationssystem
Produktkod. 10590273
Change view
Typ:
Vacusafe komfortaspirationssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10590273 Vacusafe komfortaspirationssystem Varje
1 options
Produktkod. 10590273 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 158310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32162.78 SEK
    28352.78 SEK / Paket med 1
    Save 3810.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Samla in och inneslut biologiskt flytande avfall. Integra Biosciences™ Vacusafe™ komfortaspirationssystem är ett kompakt laboratorieaspirationssystem.
  • Kompakt
  • Nivådetekteringssensor
  • Kontrollratt för oändlig vakuuminställning (intervall: -300 mbar till 600 mbar)
  • Tyst drift.
  • Alla delar som utsätts för kritiska vätskor är helt autoklaverbara och kan steriliseras i 20 minuter vid 121°C,
  • Vätskor samlas upp i den autoklaverbara avfallsflaskan.
  • Hydrofobt filter minskar risken för att oavsiktligt suga in vätska i pumpen och pumphuset.
  • Finns med antingen en 4 L polypropenflaska eller en 3 L glasflaska.
Specifikationer
Inkluderar 4 liters flaska, nivådetektering och lock med snabbslangkopplingar (PVDF)
Kvantitet 1 vardera
Typ Vacusafe komfortaspirationssystem