Läs mer
Cytiva Vacushield™ Ventilationsenhet
:
0,2μ m
Beskrivning
- Tillåter luft och gaser att passera fritt samtidigt som vattenhaltiga lösningar och aerosolföroreningar blockeras
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 19,6 cm 2 |
| Inloppsstil | Trampad slang Barb |
| Outlet stil | Trampad slang Barb |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |