Läs mer
Integra Biosciences™ VACUSIP™ Aspirationssystem
Produktkod. 11737312
Change view
Flödeshastighet:
2,3 ml/sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11737312 2,3 ml/sek. Varje
1 options
Produktkod. 11737312 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 159000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11765.00 SEK
    8647.09 SEK / Paket med 1
    Save 3117.91 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Bärbart kompakt aspirationssystem för bekväm och prisvärd hantering av flytande avfall. Integra Biosciences™ VACUSIP™ Aspiration System är designat med en integrerad tyst vakuumpump.
  • Out-of-the-box lösning för ett brett utbud av hanteringsuppgifter för flytande avfall.
  • Pålitlig och tyst pump som gör att den kan arbeta oberoende av en extern vakuumkälla.
  • Unik handmanöverdon möjliggör en finreglering av vätskeflödet och kan kopplas till olika adaptrar.
  • Att byta en fylld uppsamlingsflaska är rent och bekvämt. Skruva helt enkelt av locket och fäst en tom glasflaska eller en plastflaska för direkt kassering.
  • För att hålla arbetsytan ren och organiserad kan handoperatören placeras i den integrerade hållaren.
  • Silikonhandoperatör tillåter reglering av vätskeflödet genom att applicera varierande fingertryck.
  • Olika adaptrar finns tillgängliga för att matcha en mängd laboratoriebehållare.
  • Ett hydrofobt filter skyddar enheten från skador och kontaminering av aerosoler och vätskor.
  • För enkel dekontaminering kan alla delar som kommer i kontakt med vätskor autoklaveras.
Specifikationer
Inkluderar 500mL borosilikatflaska med GL45 lock, silikon handoperatör (inkl. 1- och 8-kanals spetsar i rostfritt stål och 1-kanalsadapter för engångsspetsar/GRIPTIPS), 1,2 m silikonslang, 0,45 μm filter, nätadapter
Mått (L x B x H) 25 x 120 x 162 mm
Beskrivning Aspirationssystem
Modell Batteriversion: Li-Ion uppladdningsbar
Vikt (metrisk) 500 g (utan flaska)
Flödeshastighet 2,3 ml/sek.
Maximalt tryck -250 mbar± 20 %