Läs mer
Integra Biosciences™ Vacusip aspirationssystem
Produktkod. 11747312
Change view
För användning med (applikation):
Aspiration av små volymer vätskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11747312 Aspiration av små volymer vätskor Varje
1 options
Produktkod. 11747312 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 159010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9801.48 SEK
    8376.45 SEK / Paket med 1
    Save 1425.03 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Designad för bekväm och prisvärd kassering av supernatant eller överflödig vätska. Integra Biosciences™ Vacusip Aspiration System är ett kompakt och färdigt vakuumsugsystem med en integrerad tyst vakuumpump för aspiration av små volymer vätskor.
  • Eliminerar tråkig hantering och risken för att förorena husets vakuumsystem
  • De VACUSIP är en out of the box-lösning
  • Ingen installation eller ytterligare utrustning krävs för omedelbar användning
  • Den integrerade pumpen går tyst och stannar automatiskt när vakuumet är etablerat
  • Byte av en fylld samlingsflaska med VACUSIP är rent och bekvämt
  • VACUSIP är liten, kompakt och passar på varje bänk.
  • På grund av dess oberoende från en extern vakuumkälla eller strömförsörjning kan den flyttas varhelst den behövs
  • Vid arbete i ett säkerhetsskåp är endast ett minimum av rör och kabel önskvärt
  • På grund av det uppladdningsbara batteriet i VACUSIP , behövs ingen strömkabel
  • Hydrofobiskt filter skyddar enheten från skador och kontaminering av aerosoler och vätskor.
  • För enkel dekontaminering kan alla delar som kommer i kontakt med vätskor autoklaveras
Ansökningar inkluderar aspiration och borttagning av:
  • Små volymer vätska ut ur mikrocentrifugrör eller mikrotiterplattor.
  • Supernatanter efter centrifugeringssteg (t.ex. RNA/DNA-extraktion)
  • Tvättlösningar i Western blots och ELISA
  • Återstående mängder reagens
  • Buffertar av Western blot-remsor
  • Överskott av vätska från objektglas och petriskålar
  • Bakterielösningar
  • Cellfärgningslösningar
Specifikationer
För användning med (applikation) Aspiration av små volymer vätskor