Läs mer
BD Vacutainer™ Aprotinin K3EDTA-rör i glas
Produktkod. 12997666
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12997666 5 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 12997666 Leverantör BD Leverantörsnummer 361017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglig för analyser som kräver en proteolytisk enzyminhibitor. BD Vacutainer™ Glas Aprotinine K3EDTA Tube är ett 5 ml rör för helblods- eller EDTA-plasmaprovtagning. Den innehåller en K3 kaliumsaltlösning och identifieras av en rosa persika Hemogard™ stängning.
De BD Vacutainer™ Systemet är optimalt utformat och testat för att kontrollera preanalytisk variabilitet under hela provtagnings- och hanteringsprocessen. Uppsamlingsrör har den exakta vakuumnivån för att samla in den nödvändiga provstorleken och är designade för att fungera med Vacutainer dubbelsidiga nålar och rörhållare
  • EDTA-rör används för att ta ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
  • K3 kaliumsalt av EDTA (etylendiamintetraättiksyra) används som antikoagulant
  • K3EDTA är en flytande lösning i BD Vacutainer™ Glasrör
  • Aprotinin K3EDTA-rör används för analyser som kräver en proteolytisk enzymhämmare
  • En lock med rosa persika identifierar Aprotinine K3EDTA-rör, för att skilja den från vanliga EDTA-rör
    • Kepsens färg följer inte färgkoden som beskrivs i ISO 6710:1995
    • Se till att användarna är medvetna, så att fel rör inte används för ett test, vilket kan resultera i analytiska fel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Aprotinin K 3 EDTA-rör
Tillsats K 3 EDTA
Material Glas
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Stängningsfärg Rosa-persika
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Används för att ta ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
Etiketttyp papper
Certifikat och efterlevnad CE-märkt