Läs mer
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blodsamlingsuppsättning
Produktkod. 12927716
Nålmätare:
21 G
23 G
25 g
Längd (metrisk) rör:
178 mm
305 mm
Färg:
Klart
Ljusblå
Mörkblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 12927716
Brand: BD 367288
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att förhindra nålsticksskador. BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set är sterila, slutna system för venös bloduppsamling. Varje mångsidigt bevingat infusionsset inkluderar en oåterkallelig säkerhetsmekanism som kan aktiveras med en hand.
Safety-Lok™ bloduppsamlingsset är sterila, slutna system för venös bloduppsamling. De kan också användas för korttidsinfusioner på upp till två timmar. Dessa bevingade infusionsset inkluderar en injektionsnål, färgkodade vingar, en integrerad säkerhetssköld, slang med liten borrning och en anslutning. Många inkluderar även en Luer-adapter.
  • Säkerhetsmekanism skyddar mot nålskador efter framgångsrik venpunktion
  • Säkerhetssköld trycker över nålen och omger den helt
  • Säkerhetsmekanismen låser sig oåterkalleligt med ett hörbart klick över nålen
  • Enhandsaktivering så att uppmärksamheten förblir fokuserad på patienten och punkteringsstället
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blodsamlingsuppsättning
Färg Ljusblå
Nålmätare 23 G
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Venös blodinsamling, Korttidsinfusioner
Inkluderar Med lueradapter, integrerad säkerhetssköld
Latexfri Ja
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 305 mm
Kvantitet 200 Cs.