Läs mer
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blodsamlingsuppsättning
Produktkod. 12937716
Change view
Nålmätare:
21 G
23 G
25 g
Längd (metrisk) rör:
178 mm
305 mm
Färg:
Klart
Ljusblå
Mörkblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) rör Färg Förpackningsstorlek
12937716 23 G 178 mm Ljusblå Paket med 200
12947706 21 G 305 mm Klart Paket med 200
12927716 23 G 305 mm Ljusblå Paket med 200
12947716 25 g 178 mm Mörkblå Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12937716 Leverantör BD Leverantörsnummer 367284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    2002.82 SEK / Paket med 200
    Save 377.18 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Designad för att förhindra nålsticksskador. BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set är sterila, slutna system för venös bloduppsamling. Varje mångsidigt bevingat infusionsset inkluderar en oåterkallelig säkerhetsmekanism som kan aktiveras med en hand.
Safety-Lok™ bloduppsamlingsset är sterila, slutna system för venös bloduppsamling. De kan också användas för korttidsinfusioner på upp till två timmar. Dessa bevingade infusionsset inkluderar en injektionsnål, färgkodade vingar, en integrerad säkerhetssköld, slang med liten borrning och en anslutning. Många inkluderar även en Luer-adapter.
  • Säkerhetsmekanism skyddar mot nålskador efter framgångsrik venpunktion
  • Säkerhetssköld trycker över nålen och omger den helt
  • Säkerhetsmekanismen låser sig oåterkalleligt med ett hörbart klick över nålen
  • Enhandsaktivering så att uppmärksamheten förblir fokuserad på patienten och punkteringsstället
Obs : Detta är en fristående nål. Levereras inte med engångshållaren (364815); måste köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blodsamlingsuppsättning
Färg Ljusblå
Nålmätare 23 G
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Venös blodinsamling, Korttidsinfusioner
Inkluderar Med lueradapter, integrerad säkerhetssköld
Latexfri Ja
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 178 mm
Kvantitet 200 Cs.