Läs mer
BD Vacutainer™ Citratrör
Produktkod. 16425264
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,8 ml
2,7 ml
Material:
PET
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material
16425264 2,7 ml PET
12987656 1,8 ml PET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16425264 Leverantör BD Leverantörsnummer 363095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.78 SEK
    345.30 SEK / Paket med 100
    Save 56.48 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller buffrad trinatriumcitratlösning. BD™ Vacutainer™ Citrate Tube innehåller en antikoagulantadditiv motsvarande 3,2 % trinatriumcitrat för koagulationsundersökningar. Den är också lämplig för att utföra speciella testprocedurer, såsom blodplättsfunktionstestet PFA-100 .
Trinatriumcitrat fungerar som ett antikoagulant genom att bilda komplex med metalljoner som kalcium och därigenom hämma koagulationskaskaden. Antikoagulation med trinatriumcitrat är reversibel. Förhållandet mellan blod och tillsats är 9:1.
BD Vacutainer™ Citratrör finns i glas eller Plus PET , båda med blått Hemogard™ stängningar.
  • Båda rören har kliniskt likvärdiga prestanda
  • Glasrör är erkända som de globala“ Guldmyntfot” och har en invändig beläggning av en speciell silikon för att minimera kontaktaktivering
  • Plus PET rören inkluderar en Minimum Fill Indicator-märkning och har innovativ rörgeometri som minimerar rörets headspace och tillhörande trombocytaktivering (för att optimera APTT-övervakning av ofraktionerade heparinpatienter)
  • Glasrör rekommenderas inte för centrifugering vid mer än 2200 g i en utsvängbar rötor (1300 g för en rotor med fast vinkel), och är därför kanske inte lämpliga för användning med blodplättsfri plasma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Koagulationsrör för venöst blodprov
Tillsats Natriumcitrat
Material PET
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2,7 ml
Stängningsfärg Ljusblå
Höjd (metrisk) 75 mm
För användning med (applikation) Används för koagulationsstudier
Etiketttyp Blockera
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm