Läs mer
BD Vacutainer™ Crossmatch serumrör
Produktkod. p-8012832
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Tillsats:
K 2 EDTA (spray)
Kiseldioxid (koagelaktiverare)
Rörstorlek:
13 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12927666
Brand: BD 368817
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Finns med spraybelagd EDTA eller silica clot act-tillsats. BD Vacutainer™ Crossmatch Serum Tubes är plaströr med en rosa färg Hemogard™ förslutning och extra stor blocketikett som används för att erhålla antingen ett serumprov eller ett helblods- eller EDTA-plasmaprov.
De BD Vacutainer™ System är ett slutet system som är optimalt utformat och testat för att kontrollera preanalytisk variabilitet under hela provtagnings- och hanteringsprocessen. De BD Vacutainer™ Crossmatch-röret identifieras av:
  • Sterilt evakuerat rör tillverkat av slitstarkt PET plast
  • Färgkodad rosa Hemogard™ Keps designad för användning med Vacutainer nålar och rörhållare
  • Specialiserad etikett är större än en typisk blocketikett för att tillåta mer information att registreras
  • Blandning: Rören ska försiktigt vändas upp och ner 180° och tillbaka flera gånger (5-6X för Silica, 8-10X för EDTA)
  • Centrifugeringsförhållanden: ≤1300 g i 10 minuter i rumstemperatur (25 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vacutainer Crossmatch Tube
Tillsats Kiseldioxid (koagelaktiverare)
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 6 ml
För användning med (utrustning) Vacutainer™ Nål och rörhållare
Stängningsfärg Rosa
Rörstorlek 13 x 100 mm
För användning med (applikation) Används för att ta antingen ett serumprov eller ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
Etiketttyp Crossmatch (Extra Large Block)