Läs mer
BD Vacutainer™ ACD-lösningsrör i glas med gul stängning
Produktkod. 15178988
Change view
Kapacitet (metrisk):
8,5 ml
Tillsats:
ACD-lösning A
Förslutningstyp:
Traditionell mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Tillsats Förslutningstyp Förpackningsstorlek
15178988 8,5 ml ACD-lösning A Traditionell mössa Paket med 100
1 options
Produktkod. 15178988 Leverantör BD Leverantörsnummer 366645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 SEK
    1290.35 SEK / Paket med 100
    Save 354.65 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Används för att ta ett helblods- eller plasmaprov. BD Vacutainer™ ACD-lösningsrör i glas med gul förslutning innehåller det aktiva antikoaguleringsmedlet Tri-natriumcitrat med citronsyra och dextros. Två formuleringar av ACD-lösningen finns tillgängliga.
BD Vacutainer™ ACD-rör finns endast i glas och kan identifieras med ett gult lock (Hemogard™ eller konventionella). De innehåller den aktiva antikoagulanten Tri-natriumcitrat med citronsyra och dextros i en av två formuleringar. Koncentrationen av tillsatser i varje lösning är som följer:
  • ACD Solution A (konventionell stängning)
    • Natriumcitrat: 22,0 g/L
    • Dextros: 24,5 g/L
    • Citronsyra: 8,0 g/L
    • Antimykotiskt (K-sorbat) reagens: 0,15 g/L
  • ACD Solution B (Hemogard-™ stängning)
    • Natriumcitrat: 13,2g/L
    • Dextros: 14,7 g/L
    • Citronsyra: 4,8g/L
    • Antimykotiskt (K-sorbat) reagens: 0,2g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ACD Solution A Tube
Tillsats ACD-lösning A
Material Glas
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Traditionell mössa
Kapacitet (metrisk) 8,5 ml
Stängningsfärg Gult
Rörstorlek 16 x 100 mm
För användning med (applikation) Används för att ta ett helblods- eller plasmaprov
Etiketttyp papper