Läs mer
BD Vacutainer™ Rör för beredning av glasceller
Produktkod. 12379299
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
8 ml
Stängningsfärg:
Blå/svart
Tillsats:
Natriumcitrat/FICOLL™
Rörstorlek:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Tillsats Rörstorlek Förpackningsstorlek
12379299 8 ml Blå/svart Natriumcitrat/FICOLL™ 16 x 125 mm Paket med 60
12997696 4 ml Blå/svart Natriumcitrat/FICOLL™ 13 x 100 mm Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12379299 Leverantör BD Leverantörsnummer 362782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16308.27 SEK
    15400.06 SEK / Paket med 60
    Save 908.21 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används för enstegsisolering av lymfocyter, monocyter och plasma. BD™ Vacutainer™ Rör för beredning av glasceller möjliggör uppsamling och bearbetning av helblod i ett slutet, sterilt rör förberett med natriumcitrat eller natriumheparin som antikoagulant.
De BD CPT™ (Cell Preparation Tube)-systemet tillhandahåller en enkel, standardiserad metod för isolering av perifera blodmononukleära celler (PBMC) från helblod. I en enda process kan upp till 15 miljoner PBMCs isoleras inom 20 minuter.
  • Förbättrad provberedningskonsistens och reproducerbarhet jämfört med manuella gradientseparationer
  • Snabbare separationer eftersom det inte finns något behov av att förbereda gradienter eller manipulera provet
  • Säker isolering av celler med minskad risk för kontaminering på grund av det inneslutna, sterila röret
Vacutainer™ CPT™ drag:
  • Molekylärdiagnostikrör av glas med genomskinlig etikett för enkel visning av innehåll
  • Konventionella förslutningar är färgkodade för att enkelt identifiera antikoagulant som används
  • Densitetsgradient polymergel med antingen natriumcitrat eller natriumheparin antikoagulant
  • Blodtagningskapaciteten är 4 eller 8 ml (4 ml rör endast tillgängligt i natriumcitrat)
  • Röret är CE-märkt för in vitro-diagnostik
  • Centrifugeringsförhållanden: 1500 –1800 g i 15 minuter vid 18 25 –°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Klart
Produkttyp Cellpreparationsrör
Tillsats Natriumcitrat/FICOLL™
Material Glas
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Spräcklig konventionell
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Stängningsfärg Blå/svart
Höjd (metrisk) 125 mm
Rörstorlek 16 x 125 mm
Inkluderar Polyestergel, densitetsgradientvätska
Etiketttyp Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.