Läs mer
BD Vacutainer™ Rör för beredning av glasceller
Produktkod. 12997696
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
8 ml
Stängningsfärg:
Blå/svart
Tillsats:
Natriumcitrat/FICOLL™
Rörstorlek:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Tillsats Rörstorlek Förpackningsstorlek
12997696 4 ml Blå/svart Natriumcitrat/FICOLL™ 13 x 100 mm Paket med 60
12379299 8 ml Blå/svart Natriumcitrat/FICOLL™ 16 x 125 mm Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12997696 Leverantör BD Leverantörsnummer 362781
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Används för enstegsisolering av lymfocyter, monocyter och plasma. BD™ Vacutainer™ Rör för beredning av glasceller möjliggör uppsamling och bearbetning av helblod i ett slutet, sterilt rör förberett med natriumcitrat eller natriumheparin som antikoagulant.
De BD CPT™ (Cell Preparation Tube)-systemet tillhandahåller en enkel, standardiserad metod för isolering av perifera blodmononukleära celler (PBMC) från helblod. I en enda process kan upp till 15 miljoner PBMCs isoleras inom 20 minuter.
  • Förbättrad provberedningskonsistens och reproducerbarhet jämfört med manuella gradientseparationer
  • Snabbare separationer eftersom det inte finns något behov av att förbereda gradienter eller manipulera provet
  • Säker isolering av celler med minskad risk för kontaminering på grund av det inneslutna, sterila röret
Vacutainer™ CPT™ drag:
  • Molekylärdiagnostikrör av glas med genomskinlig etikett för enkel visning av innehåll
  • Konventionella förslutningar är färgkodade för att enkelt identifiera antikoagulant som används
  • Densitetsgradient polymergel med antingen natriumcitrat eller natriumheparin antikoagulant
  • Blodtagningskapaciteten är 4 eller 8 ml (4 ml rör endast tillgängligt i natriumcitrat)
  • Röret är CE-märkt för in vitro-diagnostik
  • Centrifugeringsförhållanden: 1500 –1800 g i 15 minuter vid 18 25 –°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Cellpreparationsrör
Tillsats Natriumcitrat/FICOLL™
Material Glas
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Spräcklig konventionell
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Stängningsfärg Blå/svart
Höjd (metrisk) 100 mm
Rörstorlek 13 x 100 mm
Inkluderar Polyestergel, densitetsgradientvätska
Etiketttyp Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Vacutainer CPT NC: 0.45 mL FICOLL: 1.0 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium amidotrizoate, dichlorodimethylsilane