Läs mer
BD Vacutainer™ Rör för beredning av glasceller
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 ml
Stängningsfärg:
Blå/svart
Tillsats:
Natriumcitrat/FICOLL™
Rörstorlek:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Beskrivning
De BD CPT™ (Cell Preparation Tube)-systemet tillhandahåller en enkel, standardiserad metod för isolering av perifera blodmononukleära celler (PBMC) från helblod. I en enda process kan upp till 15 miljoner PBMCs isoleras inom 20 minuter.
- Förbättrad provberedningskonsistens och reproducerbarhet jämfört med manuella gradientseparationer
- Snabbare separationer eftersom det inte finns något behov av att förbereda gradienter eller manipulera provet
- Säker isolering av celler med minskad risk för kontaminering på grund av det inneslutna, sterila röret
Vacutainer™ CPT™ drag:
- Molekylärdiagnostikrör av glas med genomskinlig etikett för enkel visning av innehåll
- Konventionella förslutningar är färgkodade för att enkelt identifiera antikoagulant som används
- Densitetsgradient polymergel med antingen natriumcitrat eller natriumheparin antikoagulant
- Blodtagningskapaciteten är 4 eller 8 ml (4 ml rör endast tillgängligt i natriumcitrat)
- Röret är CE-märkt för in vitro-diagnostik
- Centrifugeringsförhållanden: 1500 –1800 g i 15 minuter vid 18 25 –°C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellpreparationsrör |
| Tillsats | Natriumcitrat/FICOLL™ |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Spräcklig konventionell |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Stängningsfärg | Blå/svart |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Rörstorlek | 13 x 100 mm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD Vacutainer CPT NC: 0.45 mL FICOLL: 1.0 mL
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium amidotrizoate, dichlorodimethylsilane