Läs mer
BD Vacutainer™ Hemogard™ Förslutning Plast K2-Edta Tube
Produktkod. 10331254
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10331254 10 ml Paket med 1000
12957666 6 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331254 Leverantör BD Leverantörsnummer 367525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för att ta ett helblods- eller EDTA-plasmaprov. Vacutainer™ Hemogard™ Förslutningsplast K2-Edta Tube innehåller K2EDTA som är en flytande lösning som spraybeläggs på den inre ytan av BD Vacutainer Plus rör.
Lavendel Hemogard™
stängning Pappersetikett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp K 2 EDTA-rör
Tillsats K 2 EDTA
Material Plast
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Stängningsfärg Lavendel
Höjd (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Används för att ta ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
Etiketttyp papper
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 6710
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X1000 BD Vacutainer 16 x 100 mm x 10.0 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate