Läs mer
BD Vacutainer™ Hemogard™ Förslutning Plast K2-Edta Tube
Produktkod. 12957666
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12957666 6 ml Paket med 1000
10331254 10 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12957666 Leverantör BD Leverantörsnummer 367873
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Används för att ta ett helblods- eller EDTA-plasmaprov. Vacutainer™ Hemogard™ Förslutningsplast K2-Edta Tube innehåller K2EDTA som är en flytande lösning som spraybeläggs på den inre ytan av BD Vacutainer Plus rör.
Lavendel Hemogard™
stängning Pappersetikett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp K 2 EDTA-rör
Tillsats K 2 EDTA
Material Plast
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Stängningsfärg Lavendel
Höjd (metrisk) 100 mm
Etiketttyp Blockera
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm