Läs mer
BD Vacutainer™ Hemogard™ Förslutning Plast K2-Edta Tube
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Lavendel Hemogard™
stängning Pappersetikett
stängning Pappersetikett
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | K 2 EDTA-rör |
| Tillsats | K 2 EDTA |
| Material | Plast |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Stängningsfärg | Lavendel |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Etiketttyp | Blockera |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.