Läs mer
BD Vacutainer™ Hemogard™ Förslutning Plast K3-Edta Tube
Produktkod. 15349700
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15349700 2 ml -
12987666 4 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15349700 Leverantör BD Leverantörsnummer 367836
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använd med helblod eller EDTA-plasmaprov. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube innehåller tillsatsen K3 Kaliumsalt av EDTA som fungerar som koagulant.
  • Lavendel Hemogard™ Stängning
  • Används för helblod eller EDTA-plasmaprov
  • Tillsatsen K3 Kaliumsalt av EDTA är en vätska i Vacutainer Rör och fungerar som koagulant
  • Finns i storlekarna 2ml, 3ml och 4ml.
  • Skillnaden mellan K2EDTA och K3EDTA är att K3 är en flytande lösning i rören, medan K2 är en flytande lösning som spraybelagts på rören.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp K 2 EDTA-rör
Tillsats K 3 EDTA-tillsats
Material Plast
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Etiketttyp Blockera
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Certifikat och efterlevnad ICSH (International Council Society of Hematology)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate