Läs mer
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör
Produktkod. 12937676
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
10 ml
Tillsats:
Litium Heparin
Natriumheparin
Material:
Glas
PET
Förslutningstyp:
Hemogard
Traditionell mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Tillsats Material Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12937676 2 ml Litium Heparin PET Hemogard Paket med 1000
12977676 6 ml Natriumheparin PET Hemogard Paket med 1000
12957676 6 ml Litium Heparin PET Hemogard Paket med 1000
12947676 4 ml Litium Heparin PET Hemogard Paket med 1000
12987676 10 ml Natriumheparin Glas Traditionell mössa Paket med 1000
12967676 4 ml Natriumheparin PET Hemogard Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12937676 Leverantör BD Leverantörsnummer 368495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9450.00 SEK
    8834.99 SEK / Paket med 1000
    Save 615.01 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnår optimal antikoagulering genom användning av heparin av farmaceutisk kvalitet. BD Vacutainer™ Heparin plasmarör är gjorda av hållbara PET plast med en grön Hemogard™ stängning. Rör i storlekarna 2, 4, 6 och 10 ml finns tillgängliga med antingen natriumheparin eller litiumheparin som tillsats.
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör för klinisk kemi finns med spraytorkat natriumheparin eller litiumheparintillsats. Heparin fungerar som ett antikoagulant eftersom det utvecklar ett antitrombinkomplex. Detta komplex hämmar trombin och den aktiverade faktorn X och förhindrar därmed koagulering.
  • Den optimala antikoaguleringen uppnås genom användning av 17 IE heparin per ml blod (när fyllningsnivån är korrekt)
  • Heparinet spraytorkas på rörens innerväggar med en speciell procedur så att tillsatsen fördelas jämnt för att uppnå bästa möjliga löslighet
  • För klinisk kemi är litiumheparin i allmänhet att föredra framför natriumheparin
  • Korrekt blandning (8-10 inversioner) av röret direkt efter att blodprovet har tagits är extremt viktigt för att undvika mikrokoagulering
  • Centrifugeringsförhållanden:≤ 1300 g i 10 minuter vid 18 25 –°C
  • 10 ml natriumheparinröret är tillverkat av glas och har en konventionell stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heparin plasmarör
Tillsats Litium Heparin
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2 ml
För användning med (utrustning) Vacutainer™ Nål och rörhållare
Stängningsfärg Grön
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Används för att ta ett plasmaprov
Etiketttyp Blockera