Läs mer
BD Vacutainer™ Eclipse™ Bloduppsamlingsnål
Produktkod. p-8015510
Spårvidd:
21 G
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. 12399299
Brand: BD 368609
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inbyggd säkerhetssköld är i linje med nålens avfasning. BD Vacutainer™ Eclipse™ Blood Collection Needle har en säkerhetssköld som permanent låser på plats, vilket avsevärt minskar risken för nålsticksskador.
De BD Vacutainer™ System är ett slutet system som är optimalt utformat och testat för att kontrollera preanalytisk variabilitet under hela provtagnings- och hanteringsprocessen.
De BD Vacutainer™ Eclipse™ Bloduppsamlingsnål för venös blodprovtagning har ett helt integrerat säkerhetsskydd över nålen, som när det väl aktiverats skyddar mot stickskador.
  • Säkerhetsskölden är en integrerad del av nålen och är inriktad mot nålens avfasning
  • Säkerhetsskölden fäster över nålen med ett hörbart klick, oåterkalleligt låst med en trippel stängningsmekanism
  • Säkerhetsmekanismen är designad för enhandsaktivering
  • Färgkodad sköld motsvarar nålmåttets storlek
  • Designad för användning med Vacutainer™ rörhållare och evakuerade rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bloduppsamlingsnål
Färg Klart
För användning med (applikation) Venös blodprovtagning
För användning med (utrustning) Vacutainer™ bloduppsamlingsrör och rörhållare
Spårvidd 21 G
Inkluderar Integrerad säkerhetssköld
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 32 mm