Läs mer
BD Vacutainer™ K2EDTA rör
Produktkod. 15744718
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15744718 2 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15744718 Leverantör BD Leverantörsnummer 368841
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Produkttyp K 2 EDTA-rör
Tillsats K 2 EDTA
Material PET
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Stängningsfärg Rosa
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Används för att ta antingen ett serumprov eller ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
Etiketttyp papper
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate