Läs mer
BD Vacutainer™ K2EDTA rör
Produktkod. p-8008925
Kapacitet (metrisk):
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15744718
Brand: BD 368841
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Produkttyp K 2 EDTA-rör
Tillsats K 2 EDTA
Material PET
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Stängningsfärg Rosa
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Används för att ta antingen ett serumprov eller ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
Etiketttyp papper
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: dipotassium EDTA dihydrate