Läs mer
BD Vacutainer™ K 3 EDTA-rör
Produktkod. 12977666
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Stängningsfärg:
Lavendel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
12977666 3 ml Lavendel Paket med 1000
1 options
Produktkod. 12977666 Leverantör BD Leverantörsnummer 368857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4875.00 SEK
    4747.38 SEK / Paket med 1000
    Save 127.62 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Används för att ta ett helblods- eller EDTA-plasmaprov. BD Vacutainer™ K 3 EDTA-rör är sterila, hematologiska rör gjorda av hållbara PET plast med lavendel Hemogard™ stängningar. Spraytorkat postassiumsalt av EDTA används som antikoagulant.
EDTA-salter (etylendiamintetraättiksyra) används för att antikoagulera helblod för hematologiska undersökningar eftersom de cellulära komponenterna i blodet är särskilt välbevarade av EDTA. Det fungerar som ett antikoagulant eftersom det bildar komplex med metalljoner som kalcium, och därför hämmar koagulationskaskaden. Antikoagulation med EDTA är irreversibel.
  • EDTA-koncentrationen är 1,8 mg per ml fullständigt blod när fyllnadsnivån är korrekt
  • Korrekt blandning (8-10 inversioner) av EDTA-röret direkt efter att blodprovet har tagits är extremt viktigt för att undvika mikrokoagulering
  • Alla rör levereras i lådor med 100 rör (etui med 10 lådor = 1000 rör)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp EDTA-rör
Tillsats K 3 EDTA
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Stängningsfärg Lavendel
Rörstorlek 13 x 75 mm
För användning med (applikation) Används för att ta antingen ett helblods- eller EDTA-plasmaprov
Etiketttyp Blockera
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, ISO 6710
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Vacutainer K3E (EDTA) 5.4 mg Blood Collection Tubes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate