Läs mer
BD Vacutainer™ Flerprovs blodinsamlingsnålar
Produktkod. 12917736
Change view
Spårvidd:
20 g
Längd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spårvidd Längd (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
12917736 20 g 38,1 mm Gult -
15446233 20 g 25,4 mm Gult Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917736 Leverantör BD Leverantörsnummer 360215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    1299.27 SEK / Paket med 1000
    Save 70.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kan användas med flera blodprovsrör. BD Vacutainer™ Multi-Sample Blood Collection Needles är sterila, dubbeländade nålar för användning med Vacutainer rörhållare och vakuumbloduppsamlingsrör. Finns i 1 tum eller 1,5 tum nålar på 20, 21 eller 22 gauge.
De BD Vacutainer™ Systemet är optimalt utformat och testat för att kontrollera preanalytisk variabilitet under hela provtagnings- och hanteringsprocessen.
  • Steril dubbelsidig nål med en hylsa täckt säkerhetsventil
  • Avancerad design med låg vinkel och silikonsmörjmedelsbeläggning säkerställer ett skonsamt och smidigt inträde i venerna
  • Drar blod direkt från venen till vakuumuppsamlingsrör för att förhindra exponering
  • Kan användas med flera uppsamlingsrör efter venpunktion
  • Designad för användning med BD Vacutainer™ rörhållare och vakuumbloduppsamlingsrör
  • Luer-adapter (MPN 367300) tillgänglig separat för användning med en kateter eller injektionsnål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flerprovs blodinsamlingsnål
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Färg Gult
Kontakter Dubbelsidig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Samling av blodprover
För användning med (utrustning) Vacutainer Bloduppsamlingsrör, rörhållare
Spårvidd 20 g
Navmaterial Polystyren
Latexfri Ja
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 38,1 mm
Stil Avfasning med låg vinkel
Tjocklek (vägg) Tunn vägg