Läs mer
BD Vacutainer™ Plast K2EDTA-rör med lavendel Hemogard™ stängning
Produktkod. 12947666
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12947666 4 ml Paket med 1000
12937666 3 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12947666 Leverantör BD Leverantörsnummer 367839
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Använd med helblod eller EDTA-plasmaprov. BD Vacutainer™ Plast K2EDTA-rör med lavendel Hemogard™ förslutningen inkluderar koaguleringsmedlet K2 som är en flytande lösning som spraybeläggs på rören.
EDTA sprayas på den inre ytan av den Vacutainer Rör
  • Det fungerar som koagulant
  • Finns i storlekarna 3ml, 4ml, 6ml och 10ml
  • Skillnaden mellan K2EDTA och K3EDTA är att K3 är en flytande lösning i rören, medan K2 är en flytande lösning som spraybelagts på rören.
  • Lavendel Hemogard™ stängning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Material Plast
    Kapacitet (metrisk) 4 ml
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • X1000 EDTA tube BD Vacutainer K2EDTA tube with BD
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Akut toxicitet Kategorija 4
    Faroangivelser
    • H332-Skadligt vid inandning.
    Skyddsangivelse
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
    • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium EDTA Dihydrate