Läs mer
BD Vacutainer™ Urinanalysrör i plast
Produktkod. 12957766
Change view
Volym (metrisk):
8 ml
11 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Förslutningstyp:
Hemogard™
Konventionell gummipropp
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Bottenform Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12957766 8 ml Konisk Konventionell gummipropp -
12987766 11 ml Rund Hemogard™ Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12957766 Leverantör BD Leverantörsnummer 364992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2561.64 SEK / Paket med 1000
    Save 133.36 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
För insamling och transport av urinprover. BD Vacutainer™ Urinanalysrör av plast är sterila evakuerade rör med eller utan konserveringsmedel som ska användas med BD insamlingsanordningar. Finns i många storlekar med rund eller konisk botten.
BD Vacutainer™ urinprodukter för insamling och transport av urinprover erbjuder samma nivå av säkerhet och standardisering som BD blodinsamlingsprodukter.
  • Utformad för att ge korrekta patientresultat med minskad risk för vårdpersonalexponering för farliga prover
  • Används med BD uppsamlingsanordningar, provbägare, 24-timmars 3L-behållare och överföringsstrån
  • Läckagesäkra urinrör kan säkert transportera urinprover till laboratoriet för analys
  • Alternativen inkluderar bottenform (rund eller konisk) och kepsstil (konventionell eller Hemogard™ )
  • De flesta storlekar är fria från konserveringsmedel/tillsatser
  • 8mL tub (fabriknr. 364938) innehåller ett konserveringsmedel: 0,4 % klorhexidin, 5,6 % etylparaben och 94 % natriumpropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urinanalysrör
Stängningsfärg Gul/röd
Förslutningstyp Konventionell gummipropp
Disponibel Engångsbruk
Material PET
Sterilitet Sterila
Tillsats Konserveringsmedel: etylparaben, natriumpropionat och klorhexidin
Bottenform Konisk
För användning med (applikation) Urinanalys
För användning med (utrustning) Urinuppsamlingsanordningar (koppar, sugrör, 24-timmarsbehållare)
Etikettbeskrivning papper
Förvaringskrav Rumstemperatur
Volym (metrisk) 8 ml