Läs mer
BD Vacutainer™ Tryckknapp blodinsamlingsset
Produktkod. 12997736
Change view
Nålmätare:
25 g
Färg:
Blått
Inkluderar:
Luer adapter
Längd (metrisk) rör:
178 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Nålmätare Färg Inkluderar Längd (metrisk) rör Förpackningsstorlek
12997736 25 g Blått Luer adapter 178 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 12997736 Leverantör BD Leverantörsnummer 367335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en extremt hög skyddsnivå med en knapptryckning. BD™ Vacutainer™ Tryckknappsbloduppsamlingsset är sterila, slutna system för venös bloduppsamling. Tryckknappsnålindragning kan aktiveras i venen med en hand för att förhindra nålsticksskador.
Dessa bloduppsamlingsset har tryckknappsaktiverad nålindragning för omedelbart skydd mot nålsticksskador. De är idealiska för användning i venös bloduppsamling eller för kortvariga infusioner på upp till två timmar, särskilt i högriskmiljöer. Det ’är så enkelt att använda att det krävs minimal träning.
Varje set är ett sterilt, slutet system som inkluderar: en injektionsnål, färgkodade vingar (baserat på nålmått), slang med liten borrning och en koppling med en Luer-adapter. Vissa alternativ inkluderar även en förmonterad hållare.
  • Säkerhetsmekanism ger skydd på en del av en sekund mot nålsticksskador
  • Tryckknappsmekanismen kan aktiveras inifrån venen utan att patienten känner obehag
  • Nålen dras omedelbart tillbaka helt och permanent inuti höljet
  • Enhandsaktivering, så att uppmärksamheten förblir fokuserad på patienten och punkteringsstället
  • Blod strömmar in i inspektionskammaren omedelbart efter ventillträde för verifiering av framgångsrik venpunktion före uppsamling
  • Latexfria material, med slangar som inte rullar sig eller krullar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tryckknapp blodinsamlingsset
Färg Blått
Nålmätare 25 g
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Bloduppsamling och korttidsinfusion
Inkluderar Luer adapter
Latexfri Ja
Längd (engelska) Nål 0,75 tum
Längd (engelska) rör 16,9 cm
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 178 mm
Kvantitet 200 Pk.