Läs mer
BD Vacutainer™ Tryckknapp Bloduppsamlingsset
Produktkod. 12947746
Change view
Nålmätare:
21 G
Längd (metrisk) rör:
178 mm
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) rör
12947746 21 G 178 mm
1 options
Produktkod. 12947746 Leverantör BD Leverantörsnummer 367355
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Produkttyp Tryckknapp blodinsamlingsset
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Inkluderar 21 gauge, 19 mm nålstorlek, 178 mm slang
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 178 mm
Kvantitet 100 Cs.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.