Läs mer
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Bloduppsamlingsset med förmonterad hållare
Produktkod. 12977706
Change view
Nålmätare:
21 G
23 G
Färg:
Klart
Ljusblå
Längd (metrisk) rör:
178 mm
305 mm
Längd (engelska) rör:
16,9 cm
30,08 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Färg Längd (metrisk) rör Längd (engelska) rör Förpackningsstorlek
12977706 21 G Klart 178 mm 16,9 cm Paket med 200
12967706 21 G Klart 305 mm 30,08 cm Paket med 200
12987706 23 G Ljusblå 305 mm 30,08 cm Paket med 200
12997706 23 G Ljusblå 178 mm 16,9 cm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12977706 Leverantör BD Leverantörsnummer 368654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7100.73 SEK
    6701.92 SEK / Paket med 200
    Save 398.81 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Färdig att använda direkt ur förpackningen, utan montering krävs. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Bloduppsamlingsset med förmonterad hållare är sterila, slutna system för venös bloduppsamling. Varje mångsidigt set inkluderar en oåterkallelig säkerhetsmekanism för att förhindra nålsticksskador.
Safety-Lok™ bloduppsamlingsset är sterila, slutna system med förmonterade hållare som är förpackade i individuella blisterförpackningar. Dessa kompletta uppsättningar garanterar att antalet hållare alltid kommer att vara lika med antalet uppsamlingsset och eliminerar behovet av att manuellt sätta ihop nålen och hållaren, vilket minimerar risken för kontaminering.
Varje set inkluderar: en injektionsnål, stora färgkodade vingar, en integrerad säkerhetssköld, slang med liten borrning utan vridning, en anslutning, en Luer-adapter med flera prov och en bifogad slanghållare.
  • Säkerhetsmekanism skyddar mot nålskador efter framgångsrik venpunktion
  • Säkerhetssköld trycker över nålen och omger den helt
  • Säkerhetsmekanismen låser sig oåterkalleligt med ett hörbart klick över nålen
  • Enhandsaktivering utan förändring i teknik, så uppmärksamheten förblir fokuserad på patienten och punkteringsstället
  • Blodflashback ses tydligt genom genomskinlig sköld för omedelbar verifiering av framgångsrik venpenetrering innan uppsamling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bevingade blodsamlingsset
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Designad för att följa OSHA SHIB 10-15-03 genom att minska risken för återanvändning av hållaren. Skyddsskölden är utformad för att uppfylla nuvarande OSHA-säkerhetsstandarder för tekniska kontroller.
Inkluderar Förmonterad hållare, Safety-Lok Nålsköld
Längd (engelska) Nål 0,75 tum
Längd (engelska) rör 16,9 cm
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 178 mm
Kvantitet 200 Pk.