Läs mer
BD Vacutainer™ Serumrör
Produktkod. p-8008926
Kapacitet (metrisk):
4 ml
10 mL
Rörstorlek:
13 x 75 mm
16 x 100 mm
Produktkod. 12957686
Brand: BD 367895
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att ta ett serumprov. BD™ Vacutainer™ Serumrör är gjorda av slitstark PET plast med en Hemogard™ stängning. Den har kiseldioxidpartiklar tillsatta för att utlösa koagulering och är märkta CAT och CE.
För att få serumprov från plaströr måste röret ha en koagulationsaktivator tillsatt. Eftersom plastytan ensam är otillräcklig för att utlösa koaguleringen inom en acceptabel tid, BD Vacutainer™ plastserumrör har kiseldioxidpartiklar tillsatta för detta ändamål.
  • Dessa rör är märkta med förkortningen CAT (Clot Activator Tube)
  • Rekommenderad minimitid för koagulation från patienter som inte har behandlats med antikoagulantia är 60 minuter
  • Centrifugeringsförhållanden:≤ 1300 g i 10 minuter vid 18 25 –°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Serumrör
Tillsats Kiseldioxid
Material PET
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Stängningsfärg Rött
Rörstorlek 16 x 100 mm
För användning med (applikation) Används för att ta ett serumprov
Etiketttyp Blockera
Certifikat och efterlevnad CE, CAT
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TUBE PLN PLH 16X100 10.0 BLBLCE RD
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: quartz